Lingettes pour applications générales, WYPALL* X80, avec code couleur
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7565 7566 7567 7568
115-1550EA 277 EUR InStock
115-1550 115-1551 115-1552 115-1553
Lingettes pour applications générales, WYPALL* X80, avec code couleur
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les lingettes WYPALL* X80 sont fabriquées en HYDROKNIT* durable et solide et sont donc idéales pour les usages intensifs tels que l'essuyage de graisses et d'huile et le nettoyage de saletés plus tenaces.
  • Excellente capacité d'absorption associée à une grande résistance aux déchirures
  • Utilisation possible avec de l'eau ou des solvants: réutilisation possible après rinçage simple
  • Code couleur: identification facile pour des tâches spécifiques, réduction du risque de contamination croisée et de confusion
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité