L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution, Titripur® Volumetric, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Caustic soda
MQ100
1.09139.1000 1.09139.9010 1.09139.1003
1.09139.1000EA 31.1 EUR InStock
1.09139.1000 1.09139.9010 1.09139.1003
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution, Titripur® Volumetric, Supelco®
Sodium hydroxyde
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.24875 - 0.25125
Measurement uncertainty 0.00075
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité