Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Caustic soda
31956.296EA 21.4 EUR InStock
31956.296 31956.410
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: >105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité