Sodium hydroxyde solution standard 1 N dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Caustic soda
124260010 124260050 124260250
ACRO124260010EA 56.6 EUR InStock
ACRO124260010 ACRO124260050 ACRO124260250
Sodium hydroxyde solution standard 1 N dans l'eau
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1.04 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité