L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. USP solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
31627.368EA 39.3 EUR InStock
31627.368 31627.404 31627.290
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. USP solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité