Acide nitrique 32,5%
Fournisseur: VWR Collection
Danger
VWRS5557.9200EA 0 EUR InStock
VWRS5557.9200 VWRS5557.9950
Acide nitrique 32,5%
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: ∼86 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité