Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium hyposulfite
ROTHX869.1EA 29.5 EUR InStock
ROTHX869.1
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité