Sodium thiosulfate 0.0394 M Na2S2O3 (0.0394N) solution volumétrique, pour détermination de l'indice d'adsorption de l'iode (ASTM D 1510), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium hyposulfite
35224-1LEA 95.1 EUR InStock
35224-1L
Sodium thiosulfate 0.0394 M Na2S2O3 (0.0394N) solution volumétrique, pour détermination de l'indice d'adsorption de l'iode (ASTM D 1510), Fluka™
Sodium thiosulfate
For the determination of iodine adsorption number according to ASTM D 1510
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité