Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Synonyms: Sodium hyposulfite
HACH32332EA 26.2 EUR InStock
HACH32332
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité