Sodium thiosulfate 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
35245-1LEA 40.6 EUR InStock
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
Sodium thiosulfate 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.0 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité