Sodium thiosulfate solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium hyposulfite
35647.K7EA 96.3 EUR InStock
35647.K7 35647.K2
Sodium thiosulfate solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité