Acide sulfurique solution standard 0.05 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
124230010 124230025
ACRO124230010EA 47.1 EUR InStock
ACRO124230010 ACRO124230025
Acide sulfurique solution standard 0.05 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.005 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité