Acide sulfurique 0.05 M H2SO4 (0.1N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
35358-1LEA 31.6 EUR InStock
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
Acide sulfurique 0.05 M H2SO4 (0.1N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité