(R)-(-)-Epichlorhydrine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
349010010 349010050 349010250
ACRO349010010EA 58 EUR InStock
ACRO349010010 ACRO349010050 ACRO349010250
(R)-(-)-Epichlorhydrine 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.183 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077759
Numéro CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
ONU: 2023
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -34° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité