(R)-(-)-Epichlorhydrine
Danger
Synonyms: (R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
023906-25G 023906-5G
FLUO023906-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023906-25G FLUO023906-5G
(R)-(-)-Epichlorhydrine
(R)-(-)-Epichlorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077759
Numéro CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
ONU: 2023
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité