(S)-(+)-Epichlorhydrine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(+)-Glycerol epichlorhydrin, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (S)-(+)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, (2S)-2-(chloromethyl)oxirane
L14298.03 L14298.06 L14298.14
L14298.03EA 61.8 EUR InStock
L14298.03 L14298.06 L14298.14
(S)-(+)-Epichlorhydrine ≥98%
(S)-(+)-Epichlorhydrine
Purity: 98+% CAS No.: 67843-74-7 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 32°(90°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 116-117° Beilstein Reference: 1420784 Optical Rotation: +35° (c=1 in methanol) UN No.: 2023 MDL No.: MFCD00077760
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 116…117 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.180
Point d'éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077760
Numéro CAS: 67843-74-7
ONU: 2023
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité