(S)-(+)-sec-Butylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminobutane, (S)-(+)-2-Butylamine
L10069.03 L10069.06 L10069.MD
L10069.03EA 185 EUR InStock
L10069.03 L10069.06 L10069.MD
(S)-(+)-sec-Butylamine 98%
(S)-(+)-sec-Butylamine
Purity: 98% CAS No.: 513-49-5 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Amine-like pH: 12.5 Boiling Point: 63° Beilstein Reference: 1718760 Merck Reference: 14,1544 Optical Rotation: +7.5° (neat) UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00064417
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0.722
Point d'éclair: –19 °C (–2 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064417
Numéro CAS: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1544
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité