(+)-Bornane-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
227841000 227845000
ACRO227841000EA 79.5 EUR InStock
ACRO227841000 ACRO227845000
(+)-Bornane-2-one 97%
(+)-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 408 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176…180 °C
Densité: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064149
Numéro CAS: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité