(+)-Bornane-2-one
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (1R,4R)-(+)-1,7,7-Triméthyl-2-norbornanone(R)-(+)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone(1R,4R)-(+)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone(R)-(+)-1,7,7-Triméthyl-2-norbornanone(1R)-(+)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone(1R)-(+)-1,7,7-Triméthyl-2-norbornanone
ROTH6155.1EA 259 EUR InStock
ROTH6155.1
(+)-Bornane-2-one
(+)-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 408 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…175 °C
Densité: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00064149
Numéro CAS: 464-49-3
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité