(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
188110500 188112500
ACRO188110500EA 43 EUR InStock
ACRO188110500 ACRO188112500
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone 98+%
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00151104
Numéro CAS: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -47.5° to -53.5° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité