(1S,4R)-(+)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
366290250 366291000
ACRO366290250EA 40.8 EUR InStock
ACRO366290250 ACRO366291000
(1S,4R)-(+)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone 97%
(1S,4R)-(+)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 63…65 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 5…7 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070689
Numéro CAS: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03995
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +55° to +63° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité