(-)-Bornane-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23469.14EA 168 EUR InStock
B23469.14 B23469.06
(-)-Bornane-2-one ≥98%
(-)-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: 175…180 °C
Densité: 0,990
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Numéro MDL: MFCD00064148
Numéro CAS: 464-48-2
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité