Argent nitrate 0.01 M AgNO3 (0.01N) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34294-1LEA 131 EUR InStock
34294-1L
Argent nitrate 0.01 M AgNO3 (0.01N) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité