Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
30476.291EA 97 EUR InStock
30476.291
Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité