(S)-(-)-Limonène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (S)-(-)-Dipentène(S)-(-)-p-Mentha-1,8-dièneL(-)-Limonène(S)-(-)-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
62128-1MLEA 43.1 EUR InStock
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-Limonène, Supelco®
(S)-(-)-Limonène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00001558
Numéro CAS: 5989-54-8
ONU: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité