Argent nitrate 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF05027.1700EA 25.9 EUR InStock
KRAF05027.1700 KRAF05027.4100 KRAF05027.3100 KRAF05027.2700
Argent nitrate 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
1 ml = 1 mg Cl
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité