Argent nitrate 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
30488.292EA 412 EUR InStock
30488.292
Argent nitrate 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Argent nitrate
1 ml = 5 mg NaCl
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.08533 - 0.08567 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité