Argent nitrate 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® pour hydrotimétrie
Fournisseur: VWR Chemicals
30489.262EA 317 EUR InStock
30489.262
Argent nitrate 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® pour hydrotimétrie
Argent nitrate
1 ml = 5.8 mg Cl
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité