Acide citrique monohydraté ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
22869.22 22869.36 22869.A1
22869.22EA 30 EUR InStock
22869.22 22869.36 22869.A1
Acide citrique monohydraté ≥99.5%
Acide citrique monohydraté
Purity: 99.5+% CAS No.: 5949-29-1 Molecular Formula: C6H8O7.H2O Formula Weight: 210.14 (192.13anhy) Physical Form: Granular Density: 1.542 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00149972
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1.542
Point d'éclair: 173.9 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 14,2326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité