Acide citrique monohydraté, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Acide citrique à 1 molécule d'eau
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.00244.0500EA 72.4 EUR InStock
1.00244.0500 1.00244.9026 1.00244.1000 1.00244.5000
Acide citrique monohydraté, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide citrique monohydraté
Certifications: Corresponds to ACS, ISO 6353/2, Reag. Ph. Eur.
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 173,9 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
Merck Index: 13,02350
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/24/713424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance) 99.5 - 100.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance white to almost white or colorless crystals
Appearance of solution (200 g/l; water) clear (≤ 3 NTU) and not more intense in color than reference solution Y₇, BY₇ or GY₇
In water insoluble matter ≤ 50 ppm
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤ 10 ppm
Sulphate (SO₄) ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Al (Aluminium) ≤ 0.2 ppm
As (Arsenic) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 1 ppm
Cu (Copper) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Fe (Iron, acc. to Reag. Ph  Eur.) suitable to use in the limit test for iron
Pb (Lead) ≤ 0.5 ppm
Oxalates (as C₂H₂O₄) ≤ 50 ppm
Readily carbonisable substance passes test
Sulfated ash ≤ 200 ppm
Water (according to Karl Fischer) 7.5 - 8.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité