Acide citrique monohydraté 99.5-100.5%, en poudre Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85514.290
85514.290EA 79 EUR InStock
85514.290 85514.360 85514.460
Acide citrique monohydraté 99.5-100.5%, en poudre Ph. Eur.
Acide citrique monohydraté
Attention: Non adapté pour usage parentéral
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 173.9 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) 99.5 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Oxalic acid (calculated on anhydrous) Max. 360 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water 7.5 - 9.0 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité