di-Sodium tétraborate décahydraté ≥98%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
27721.366EA 185 EUR InStock
27721.366
di-Sodium tétraborate décahydraté ≥98%, purifié
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381,37 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
Merck Index: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité