Sodium carbonate décahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
K303.1 K303.2
ROTHK303.1EA 72.9 EUR InStock
ROTHK303.1 ROTHK303.2
Sodium carbonate décahydraté
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité