Sodium perchlorate monohydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
A11243.0BEA 151 EUR InStock
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
Sodium perchlorate monohydraté ≥97%
Sodium perchlorate monohydraté
Purity: 97+% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Formule: NaClO₄·H₂O
Point de fusion: 130 °C (dec.)
Densité: 2.02
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8653
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité