Sodium perchlorate monohydraté ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
153233MEA 175 EUR InStock
153233M
Sodium perchlorate monohydraté ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Sodium perchlorate monohydraté
Formule: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Densité: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (argentométrique, en monohydrate) Min. 99,0 %
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) Min. 96 %
Chlorure, chlorate (en Cl) Max. 0,002 %
SO4 (Sulfate) Max. 0,002 %
Ca (Calcium) Max. 0,002 %
Fe (Fer) Max. 0,0003 %
K (Potassium) Max. 0,005 %
Pb (Plomb) Max. 0,0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité