Sodium perchlorate monohydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
1.06564.0100EA 77.3 EUR InStock
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
Sodium perchlorate monohydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Sodium perchlorate monohydraté
Formule: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Densité: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0 %
pH-value (5 %; water) 4.5 - 7.0
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité