Sodium perchlorate monohydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27988.232EA 43.8 EUR InStock
27988.232 27988.460 27988.180
Sodium perchlorate monohydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium perchlorate monohydraté
Formule: NaClO₄·H₂O
Point de fusion: 130 °C
Densité: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité