Sodium perchlorate monohydraté ≥99.0% pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
89152-250GEA 213 EUR InStock
89152-250G 89152-50G
Sodium perchlorate monohydraté ≥99.0% pour HPLC, Fluka™
Sodium perchlorate monohydraté
Formule: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 469 °C (anhydr.)
Densité: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Solution 5% in H₂O complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité