Sodium molybdate dihydraté 99.5-103.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
12214.22 12214.36
12214.22EA 66.4 EUR InStock
12214.22 12214.36
Sodium molybdate dihydraté 99.5-103.0% ACS
Sodium molybdate dihydraté
Purity: 99.5-103.0% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: MoNa2O4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Physical Form: Powder Density: 2.71 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8645 MDL No.: MFCD00149170
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Point de fusion: 100 °C (-2H₂O)
Densité: 2.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 14,8645
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité