tétra-Sodium diphosphate décahydraté 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28055.292EA 84.2 EUR InStock
28055.292 28055.460
tétra-Sodium diphosphate décahydraté 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
Point de fusion: 990 °C
Densité: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 103.0 %
pH (25°C; 5 %) 9.5 - 10.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Nitrogen compounds (as N) Max. 10 ppm
Orthophosphates (as PO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité