tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0269.1 0269.2 0269.3
ROTH0269.1EA 25.5 EUR InStock
ROTH0269.1 ROTH0269.2 ROTH0269.3
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
Point de fusion: 990 °C
Densité: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité