tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28033.296EA 36.4 EUR InStock
28033.296 28033.365
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Free alkali Max. 0.7 meq/g
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité