di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 98.0-101.0% (base substance sèche), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06576.5000 1.06576.9029 1.06576.6025
1.06576.5000EA 403 EUR InStock
1.06576.5000 1.06576.9029 1.06576.6025
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 98.0-101.0% (base substance sèche), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Certifications: Corresponds to Ph. Eur., BP, USP.
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Calculated on Dried Substance According to Ph. Eur.) 98.0 - 101.0%
Assay (Calculated on Dried Substance According to USP) 98.0 - 100.5%
Identity Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
In Water Insoluble Matter ≤0.3%
pH-Value (5%; Water) 8.9 - 9.2
Chloride (Cl) ≤0.005%
Sulfate (SO₄) ≤0.02%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
As (Arsenic) ≤0.0002%
Fe (Iron) ≤0.001%
Sodium Dihydrogen Phosphate (NaH₂PO₄) ≤1.7%
Residual Solvents (ICH Q3C) Excluded by Manufacturing Process
Substances Reducing Potassium Permanganate (as O) Passes Test
Loss on drying (130 °C) 19.5 - 21.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité