di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
206515000 206510025 206512500
ACRO206515000EA 47.3 EUR InStock
ACRO206515000 ACRO206510025 ACRO206512500
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 99+% pour analyses
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
Formule: HNa₂O₄P·7H₂O
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149180
Numéro CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
pH 9.0 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité