Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
424390025 424390250 424395000 424390100
ACRO424390025EA 168 EUR InStock
ACRO424390025 ACRO424390250 ACRO424395000 ACRO424390100
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 98+% ACS
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=07d4aabd7f70376fc3994cfcf592614c708d787e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent white Crystalline powder or crystals
pH 4.1 to 4.5 (5 % solution at 25.0°C)
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité