Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
271750010 271750025 271750100
ACRO271750010EA 60.5 EUR InStock
ACRO271750010 ACRO271750025 ACRO271750100
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 99+% pour analyses
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Point d'ébullition: ? 650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Loss on drying ≤24 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité