Sodium thiosulfate pentahydraté 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
123370010 123370025 123370250
ACRO123370010EA 35.8 EUR InStock
ACRO123370010 ACRO123370025 ACRO123370250
Sodium thiosulfate pentahydraté 99+%, très pur
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Point de fusion: 48.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
pH 6 to 8.4 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité