Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17914.0C A17914.0E A17914.36
A17914.0CEA 240 EUR InStock
A17914.0C A17914.0E A17914.36
Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99%
Sodium thiosulfate pentahydraté
Purity: 99+% CAS No.: 10102-17-7 Molecular Formula: Na2O3S2.5H2O Formula Weight: 248.17 (158.10anhy) Odour: Odourless pH: 6.5-8.0 Melting Point: 48° Boiling Point: 100° -5H2O Merck Reference: 14,8694 MDL No.: MFCD00149186
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (-5H₂O)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 14,8694
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité