Sodium thiosulfate pentahydraté
Fournisseur: Roth Carl
P034.1 P034.2 P034.5
ROTHP034.1EA 24.9 EUR InStock
ROTHP034.1 ROTHP034.2 ROTHP034.5
Sodium thiosulfate pentahydraté
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité