Lithium sulfate monohydraté, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Sulfate de lithium à 1 molécule d'eauLithium sulfate monohydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.05697.0050EA 238 EUR InStock
1.05697.0050
Lithium sulfate monohydraté, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Lithium sulfate monohydraté
Formule: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127,96 g/mol
Point de fusion: 120 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149766
Numéro CAS: 10102-25-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 340 g/l (20 °C)
Melting Point 120 °C
Molar Mass 127.96 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité